CLS3897
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
크기 선택
₩164,735
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
polystyrene
round wells
₩164,735
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
추천 제품
material
V-bottom clear
polystyrene
round wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
bag of 25
제조업체/상표
Corning 3897
크기
96 wells
웰 용적
320 μL
웰 작업 용적
75-200 μL
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
- Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
- V Bottom is best suited for retrieving - with least dead volume.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객