CLS3596
Corning® 96 Well TC-Treated Microplates
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
동의어(들):
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
크기 선택
₩96,730
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
크기 선택
About This Item
₩96,730
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
추천 제품
material
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
무균
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
특징
lid
skirt
포장
case of 50 (individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 3596
크기
96 wells
웰 직경
6.4 mm
웰 용적
360 μL
웰 작업 용적
75-200 μL
색상
clear
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객