주요 문서
CLS3898
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩183,005
₩183,005
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩183,005
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
material:
V-bottom clear
clear bottom
polystyrene
₩183,005
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
V-bottom clear
clear bottom
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
bag of 25
제조업체/상표
Corning 3898
크기
96 wells
웰 작업 용적
200 μL
색상
clear
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate without lids are made of virgin polystyrene.
  • Recommended working volume of up to 75 to 200 μL.
  • Processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
  • Corona discharge treated hydrophilic surface and negatively charged.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of