주요 문서
CLS3585
Corning® 96 Well TC-Treated Microplates
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (10 Bulk Packs of 5), sterile, lid (low evaporation)
동의어(들):
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩107,590
₩107,590
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩107,590
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.13
material:
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
₩107,590
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
설명
growth area .32 cm2 (low evaporation lid)
with low evaporation lid
무균
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
특징
lid (low evaporation)
skirt
포장
case of 50 (10 Bulk Packs of 5)
제조업체/상표
Corning 3585
크기
96 wells
웰 직경
6.4 mm
웰 용적
360 μL
웰 작업 용적
75-200 μL
색상
clear
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)