CLS3512
Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
크기 선택
₩243,499
크기 선택
About This Item
clear polystyrene plate
flat bottom
round clear wells
₩243,499
추천 제품
material
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round clear wells
설명
growth area 3.8 cm2
무균
sterile
특징
lid
skirt
포장
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
제조업체/상표
Corning 3512
크기
12 wells
웰 직경
22.1 mm
웰 용적
6.9 mL
웰 작업 용적
0.76-1.14 mL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객