주요 문서
M3562
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, round bottom clear wells, lid, case of 60
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
60 EA
₩315,564
₩315,564
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
60 EA
₩315,564
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
round bottom clear wells
₩315,564
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear polystyrene
round bottom clear wells
무균
sterile
특징
lid
포장
case of 60
제조업체/상표
Greiner 650185
최대 용적
323 μL
크기
96 wells
작업 용적
280 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
기타 정보
96 well microplate, with lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 300 μm.
적합성
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)