주요 문서
CLS3213
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap cap
2.0 mL snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, natural, 1000/cs
동의어(들):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, snap cap microcentrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩102,312
₩102,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩102,312
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
₩102,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical bottom tube
polypropylene cap
polypropylene tube
무균
non-sterile
특징
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
disposable
graduations
self-standing: no (style: (conical bottom))
포장
case of 1000
pack of 500
제조업체/상표
Corning 3213
파라미터
17000 × g max. RCF
캡 직경
0.379 in.
용량
2.0 mL
튜브 O.D.
.500 in.
색상
natural
피팅
cap (push fit)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap caps are made of polypropylene and are certified RNase-/DNase-free.
  • Supplied nonsterile and are autoclavable
  • External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
  • Positive seal design allows for repeated opening and closing
  • Flat cap surface for convenient labeling
  • Withstands a maximum RCF of 17,000 × g
  • Assorted color pack includes one bag each of blue, green, yellow, red and orange tubes.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)