주요 문서
BR780546
BRAND® microcentrifuge tube, 2 mL with lid, PP
clear
동의어(들):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩61,205
₩61,205
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩61,205
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
₩61,205
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
endotoxin free
제조업체/상표
BRAND 780546
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
  • Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
  • Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
  • Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
  • Features a lid to protect samples from evaporation.
  • Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
특징 및 장점
  • Matte label field and division for rough volume reading
  • Disposable microtubes
  • Contains cover lock.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)