₩73,182
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
추천 제품
무균
non-sterile
제조업체/상표
BRAND 780550
색상
transparent
일반 설명
- BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
- Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
- Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
- Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
- Features a lid to protect samples from evaporation.
- Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes. Graduations on one side with frosted marking area opposite. Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
특징 및 장점
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
기타 정보
BR780550 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.