주요 문서
CLS3081200
Pyrex® large knob top desiccators
5.8L large top desiccator, complete, 1/cs
동의어(들):
equipment replacement accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩385,802
₩385,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩385,802
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
₩385,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 3081-200
높이
309 mm
용량
5.8 L
챔버 깊이
115 mm
플렌지 I.D.
223.5 mm
플레이트 직경
190 mm
적합성
suitable for (general analytical work)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)