주요 문서
CLS3081200CO
Pyrex® large knob top desiccators
replacement cover for 5.8L large knob top desiccator, 1/cs
동의어(들):
desiccator covers, desiccator lids
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩144,435
₩144,435
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩144,435
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
₩144,435
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 3081-200CO
적합성
suitable for (general analytical work)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Note: This is the desiccator replacement cover for Pyrex desiccator CLS3181200.
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)