주요 문서
CLS3081200LO
Pyrex® large knob top desiccators
replacement desiccator bowl for 5.8L large knob top desiccator, 1/cs
동의어(들):
desiccator bowls, desiccator lower bowls
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩270,092
₩270,092
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩270,092
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
₩270,092
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 3081-200LO
적합성
suitable for (general analytical work)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Note: This is the replacement desiccator bowl for the Pyrex desiccator CLS3181200.
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)