주요 문서
CLS3121150CO
Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement cover for 2.4L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
동의어(들):
glass desiccator cover, glass desiccator lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩192,952
₩192,952
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩192,952
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
₩192,952
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
특징
reusable
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 3121-150CO
높이
85 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These PYREX desiccator covers are replacements for 2.4L desiccators CLS3121150. They require a replacement 24/29 Standard Taper stopcock with a tooled hose connection. The plug material is PTFE.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)