AXYAM2MLRD
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
동의어(들):
Sealing mat
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩557,844
₩557,844
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩557,844
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
₩557,844
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
silicone (research-grade)
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc AM-2ML-RD
Corning
포장
pkg of 5x10mats/cs
크기
96 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate has been used in genomic DNA extraction from Sporosarcina pasteurii[1].
특징 및 장점
- Made from research-grade silicone
- Follows ethanol rinse and bleach wash protocol for reuse
- Reduce evaporation in PCR and storage applications over a wide range of temperatures
- Compatible with P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-DW-11-C, P-96-450R-C, assay,96 well deep well, and storage plates
- Autoclavable
법적 정보
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Quantifying spatiotemporal variability and noise in absolute microbiota abundances using replicate sampling
Sheth and W Brian Ji, Dixit and U Ravi
Nature methods, 16, 731-736 (2019)