주요 문서
CLS3004
Corning® single use spatulas
Small spoon/spoon
동의어(들):
Spatula for Lab Use
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩274,659
₩274,659
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩274,659
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.14
₩274,659
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 3004
길이
236 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
특징 및 장점
  • Corning® single use spatulas have a narrow spoon at one end and a larger round spoon at the other end.
  • Polystyrene and color concentrate blend with 236 mm length.
  • Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)