주요 문서
Z513393
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
oval spoon/plastic handle, L 6 1/2 in. (165 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩131,341
₩131,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩131,341
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩131,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
nickel-stainless steel (plastic handle)
포장
pkg of 12 ea
길이
6 1/2 in. (165 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nickel stainless spoon-type spatula with cushion grip plastic handle. Oval spoon end is 3/4 in. (19 mm) long x 1/4 in. (6 mm) wide.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)