Merck
다음으로 건너뛰기
CLS3003
Corning® single use spatulas
Tapered blade/spoon
동의어(들):
Disposable Spatulas
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
100 ea
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩284,911
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122403
₩284,911
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3003
L
247 mm
General description
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Features and Benefits
  • Corning® single-use spatulas are made of polystyrene and are color concentrate blends.
  • Tapered blade/spoon with 247 mm length.
  • Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
CLS3005CLS3004CLS3007
description
Tapered blade/spoon
description
Round end/spoon
description
Small spoon/spoon
description
flat end/spoon
L
247 mm
L
248 mm
L
236 mm
L
250 mm
manufacturer/tradename
Corning 3003
manufacturer/tradename
Corning 3005
manufacturer/tradename
Corning 3004
manufacturer/tradename
Corning 3007
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)