주요 문서
CLS168640100
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 100 mm
동의어(들):
storage vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩530,541
₩530,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩530,541
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩530,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
특징
cap
제조업체/상표
Corning 1686-40100
용량
92 mL
직경 × 높이
40 mm × 100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)