주요 문서
Z275077
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style II
capacity 16 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩525,669
₩525,669
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩525,669
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.71
₩525,669
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass bottle
glass stopper
round bottle
조인트
joint ST/NS neck29/12
특징
with cap
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Kimble® 15146-2550
I.D. × 높이
25 mm × 50 mm
용량
16 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
Cylindrical, tall form. Style II has a cap closure that fits over an externally ground body.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)