주요 문서
CLS16885030
Pyrex® low form weighing bottle with short length external ST joints
capacity 36 mL, joint: ST/NS 55/12
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩171,840
₩171,840
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩171,840
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩171,840
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
조인트
joint: ST/NS55/12
제조업체/상표
Corning 1688-5030
O.D. × H
50 mm × 30 mm
용량
36 mL
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)