주요 문서
CLS16825030
Pyrex® weighing bottle, low form with short length ST joints
capacity 35 mL, joint: ST/NS 50/12
동의어(들):
bottle, media bottle, pyrex bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩331,296
₩331,296
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩331,296
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩331,296
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
조인트
joint: ST/NS50/12
특징
cap
포장
pack of 2 ea
case of 6 ea
제조업체/상표
Corning 1682-5030
O.D. × H
50 mm × 30 mm
bottle neck diam.
~82 mm
용량
35 mL
중량
53 g
일반 설명
Low form bottle with a ST joint style opening that accepts a closed bottom hollow Pennyhead style stopper.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)