주요 문서
Mycl-3C7
85102203, Reactivity: Anti-c-Myc gene product, human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 85102203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85102203-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0
반응성
Anti-c-Myc gene product, human
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1, kappa
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody recognises the human p62c-myc gene product. It is specific for the peptide D sequence and cross reacts with the p64/66 gene product of the mouse c-myc gene.
면역원
A synthetic peptide, corresponding to residues 171-188 (Peptide D) of human p62c-myc sequence, conjugated to KLH
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)