주요 문서
81.3
85100105, human lymph, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
81.3, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85100105
생물학적 소스
human lymph
포장
tube of 5 μg 85100105-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85100105-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lymphoblastoid
세포주 설명
EBV transformed lymphoblastoid cell line.
애플리케이션
Genetic studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)