주요 문서
CLS44442L
Pyrex® baffled shaker flasks
flask capacity 2000 mL
동의어(들):
conical flasks, laboratory flasks, Corning® 4444
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩83,230
₩83,230
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩83,230
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩83,230
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
Delong
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
cap: no
closure type Closure cap
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 4444-2L
플라스크 용량
2000 mL
경부 O.D.
38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® baffled shaker flasks are made of optically clear borosilicate glass.
  • Delong-style Erlenmeyer flasks feature three baffle indents to provide greater agitation of solutions to improve oxygen or gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers.
  • Heavy, fire-polished, long necks reduce splashing and accept two-position PP closures.
  • Uniform wall thickness ensures an optimal balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
  • Includes a marking spot for convenience.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)