주요 문서
577MF
6011802, human forehead teratoma, Teratoma
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
577MF, 06011802
생물학적 소스
human forehead teratoma
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Teratoma
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human forehead metastasis of malignant teratoma
세포주 설명
An undifferentiated carcinoma cell line established from a forehead metastasis of a malignant teratoma. This is not an embryonal carcinoma cell line. This cell line is tumourigenic in nude mice.
배양 배지
DMEM (High Glucose) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin or trypsin/EDTA; 10% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)