주요 문서
C6067
Sigma-Aldrich
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 8 L (2 gal), high-density polyethylene
동의어(들):
carboys
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩283,693
₩283,693
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩283,693
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
₩283,693
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
high-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
설명
Not recommended for use with most organic solvents
제조업체/상표
Nalgene® 2323 style
길이 × 너비 × 높이
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
공칭 용량
8 L (2 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fits into tight places and can be stacked three high. Integral handgrip for safe and easy transport. Tolerant of strong acids and bases.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)