분석
≥95% (HPLC)
형태
solid
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.CC(C)(O)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C=C(O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C
InChI
1S/C30H42O7.H2O/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6;/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3;1H2/b12-11+;/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+;/m1./s1
InChI key
ZKDSPEWKSJCXQE-NEBRQAMTSA-N
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자