분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(=O)C(C)(C)C(=O)\C=C\c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C25H28O6/c1-25(2,23(26)13-9-17-7-11-19(28-3)21(15-17)30-5)24(27)14-10-18-8-12-20(29-4)22(16-18)31-6/h7-16H,1-6H3/b13-9+,14-10+
InChI key
VMMZAMVBGQWOHT-UTLPMFLDSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.