238590
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L.
A cell-permeable and irreversible bitter triterpenoid compound (NCI identifier: NSC 521777) that displays anti-proliferative and antitumor properties both in vitro and in vivo.
동의어(들):
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L., JSI-124, STAT3 Inhibitor XIV
크기 선택
₩362,051
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩362,051
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
Quality Level
설명
RTECS - RC6200000
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C30H42O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
InChI key
NISPVUDLMHQFRQ-MKIKIEMVSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
JAK/STAT3
포장
경고
기타 정보
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable