분석
≥98% (TLC)
형태
powder
mp
200-201 °C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-5(2)4-19(3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
InChI key
RVIUMPLAOXSSGN-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable