주요 문서
BAF441710000
Microscope View-Pack®
Replacement Slide Holder Pages, pack of 10 sheets
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩100,891
₩100,891
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩100,891
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.22
₩100,891
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
양식
sheet
특징
16 pockets per page
포장
pack of 10 sheets
제조업체/상표
Bel-Art F44171-0000
슬롯 크기
1 × 3 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The standard 23 x 30cm (9" x 12") 3-ring loose-leaf binder includes ten 22 x 27cm (8 1/2 " x 10 1/2 ") vinyl View-Pack Microscope Slide Holder Pages (sufficient for 160 slides). Every page has pockets featuring a white back and transparent front. A center flap holds slides securely. Folding the page along the middle crease allows slides to be conveniently retrieved. View-Pack Microscope Slide Holder Pages may also be purchased separately.
Organize, display and transport microscope slides
  • Includes ten 8 1/2 " x 10 1/2 " vinyl microscope slide holder pages
  • 16 slides 25 x 75mm (1" x 3") are held in separate pockets on every page
법적 정보
View-Pack is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)