주요 문서
CLS294875X25
Corning® microscope slides, frosted one side, one end
L × W 75 mm × 25 mm
동의어(들):
microscope slides, Corning® 2948
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1440 EA
₩691,215
₩691,215
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1440 EA
₩691,215
About This Item
UNSPSC 코드:
41122601
NACRES:
NB.16
₩691,215
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
soda-lime glass
무균
non-sterile
포장
case of 20 × 72 slides box of 72 slides
제조업체/상표
Corning 2948-75X25
길이 × 너비
75 mm × 25 mm
두께
0.90-1.10 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These 75x25mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are frosted at one end on only one side. Slides are 0.9 to 1.10mm thick. Corning frosted slides are highly legible and easy to write on. To minimize waste, they are inspected for chips and rough edges before being packaged.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
10 gross = 20 boxes (1440 slides total)
Note: Replacement product for CLS29483X1
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1