material
white polyethylene
특징
Holds 40 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15981A
크기
298x105x24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
- Made from chemical-resistant polyethylene
- Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터