주요 문서
BAH445810000
Microscope Slide Tray
slot size 1 × 3 in., positions, 20, polystyrene, pack of 6 trays
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩156,818
₩156,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩156,818
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.22
₩156,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
특징
positions 20
포장
pack of 6 trays
제조업체/상표
Bel-Art H44581-0000
슬롯 크기
1 × 3 in.
일반 설명
Storing slides horizontally lets you check your slides visually. White polystyrene background provides good visual contrast for viewing dyes and stains. Use trays as stand alone units or store them in the Slide Tray Cabinet. Pull slides out easily using the convenient finger cutout.
Dimensions: 17 x 34cm (7 1/2" x 13 1/2"). 6 per box
Convenient microscope slide storage trays
  • Store 20 slides horizontally
  • Stores standard 25 x 75 mm (1" x 3") slides
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)