No, this product has not been heat inactivated.
추천 제품
제품명
BSK-H Medium, Complete, sterile-filtered, with 6% rabbit serum, suitable for Borrelia burgdorferi
Quality Level
무균
sterile-filtered
양식
liquid
적합성
suitable for Borrelia burgdorferi
응용 분야
food and beverages
성분
NaHCO3: 2.068 g/L
phenol red: 0.01997 g/L
glucose: 5.64 g/L (Dextro)
HEPES: 5.64 g/L
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Barbour-Stonner-Kelly (BSK) medium is a modified medium for the culture of Borrelia strains that cause lyme borreliosis. BSK medium is a cheaper alternative for the selective culture of B. burgdorferi s.l. strains but not B. afzelii strain.[3]
제조 메모
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)