A5378
Albumin from chicken egg white
lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
동의어(들):
Albumin from hen egg white, Ovalbumin
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
chicken egg white
Quality Level
유형
Grade III
분석
≥90% (agarose gel electrophoresis)
양식
lyophilized powder
분자량
44287 Da by calculation
정제법
chromatography
기술
bioconjugation: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt 수납 번호
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
chicken ... OVAL(396058)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1A
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)