B4500
Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
trypsin substrate, chromogenic, ≥97% (HPLC), powder
동의어(들):
BAEE
크기 선택
₩283,591
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
크기 선택
About This Item
₩283,591
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
추천 제품
제품명
Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride, trypsin substrate
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HIXDELXKSSLIKB-YDALLXLXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
기질
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
프로토콜
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.