B4750
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride
trypsin substrate
동의어(들):
BANA, Nα-Benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide hydrochloride
크기 선택
₩161,791
크기 선택
About This Item
₩161,791
추천 제품
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H
InChI key
BNGRKDJZQIGWQF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기질
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable