product name
Nα-p-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride,
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
형태
powder
기술
ligand binding assay: suitable
색상
white
mp
145-147 (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable