제품명
O6-Benzylguanine, ≥98% (TLC), solid
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
solubility
methanol: 20 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
Nc1nc(OCc2ccccc2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H11N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H3,13,14,15,16,17)
InChI key
KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... MGMT(4255)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as an inhibitor of methylguanine methyltransferase (MGMT) in glioblastoma stem cell[1]
- as a O6-alkylguanine-alkyltransferase (AGT) enzyme inhibitor in embryonic stem cells prior to N-ethyl-N-nitrosourea(ENU) treatment[2]
- as an inhibitor of AGT in growth inhibition assays of HL-60 human promyelocytic leukemia cells[3]
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)