142549
3-Chloropropylamine hydrochloride
98%
동의어(들):
1-Amino-3-chloropropane hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
98%
mp
145-150 °C (lit.)
작용기
amine
chloro
SMILES string
Cl[H].NCCCCl
InChI
1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
InChI key
IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable