문서
791865
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane
97%
동의어(들):
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene glycol 2-bromoethyl methyl Ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15BrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
227.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n/D 1.461
density
0.917 at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3
InChI key
LCCCTXULXHJDLA-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable