₩564,239
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
제조업체/상표
Axygen Inc MCT-060-C
Corning
포장
pkg of 10x1000tubes/cs
크기
0.6 mL
색상
clear
clear
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® MaxyClear homopolymer microtubes offer high tensile strength and chemical resistance.
- Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
- Frosted surface for labeling.
- A piercing port in the center of the cap with a thin membrane allows easy access to samples by syringes.
- Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
- Maximum G-force is 14,000 RCF.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.