주요 문서
AXYMCT060LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 0.6 mL, pkg of 10x500tubes/cs
동의어(들):
Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩451,675
₩451,675
예상 입고일2025년 8월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩451,675
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.22
₩451,675
예상 입고일2025년 8월 28일세부사항
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
제조업체/상표
Axygen Inc MCT-060-L-C
Corning
포장
pkg of 10x500tubes/cs
크기
0.6 mL
색상
clear
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for (centrifugation)
결합 유형
(ultra-low retention)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • MaxyClear microtubes are manufactured using virgin polypropylene.
  • Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
  • A piercing port in the center of the cap allows easy access to samples by syringes.
  • Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • Maxymum Recovery® surface enables ultra-low retention for optimum precision and accuracy and maximizes sample recovery.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)