주요 문서
AXYMCT500C
Corning® Axygen® MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩522,421
₩522,421
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩522,421
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.15
₩522,421
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
endotoxin free
포장
case of 1250 ea
pack of 250 ea
제조업체/상표
Corning MCT-500-C
파라미터
14000 × g max. RCF
색상
clear
용량
5 mL
피팅
cap (push fit)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Made up of homopolymer polypropylene with graduations at 0.5 mL intervals, frosted cap surfaces for labeling, and frosted panels on the side for writing
  • Clear/amber microtubes that can withstand relative centrifugal force (RCF) up to 14,000
  • Ensures efficient seal due to snap lock cap
  • Free from RNase and DNase for complete sample integrity
  • Nonpyrogenic in nature
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)