주요 문서
A9605
Sigma-Aldrich
AC-93253 iodide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[3-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-3-ethyl-benzothiazolium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩247,863
₩247,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩247,863
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H25N2SI
CAS Number:
Molecular Weight:
488.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩247,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
색상
dark purple
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[I-].CC[n+]1c(\C=C\C=C2\N(C)c3ccccc3C2(C)C)sc4ccccc14
InChI
1S/C23H25N2S.HI/c1-5-25-19-13-8-9-14-20(19)26-22(25)16-10-15-21-23(2,3)17-11-6-7-12-18(17)24(21)4;/h6-16H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TWBRXRGFFUATNI-UHFFFAOYSA-M
생화학적/생리학적 작용
AC-93253 is a potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist. EC50 = 6.3 μM. AC-93253 has high selectivity; 89% for RARα vs 67% for RARβ1, 35% for RARβ2, and 11% for RARγ.
Potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist.
특징 및 장점
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.