주요 문서
93662
Sigma-Aldrich
Fluorescent red NIR 700
suitable for fluorescence
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩555,104
₩555,104
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩555,104
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H44N2O6S
Molecular Weight:
668.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
NACRES:
NA.32
₩555,104
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
solubility
DMSO: soluble
형광
λex 672 nm; λem ~735 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Fluorescent red 700 is a fluorescent dye for the near infrared area. Extremely long wavelength fluorescence is especially well suited for applications where sample autofluorescence might be critical or penetration of tissue or other matrix is required.
분석 메모
further Exc.: 700 nm (results in a lower emission)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)