SML1549
Ombrabulin hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S)-2-Amino-3-hydroxy-N-[2-methoxy-5-[(1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenyl]-propanamide hydrochloride, AC 7700, AVE 8062A, AVE8062, Ombrabulin HCl
크기 선택
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.NC(CO)C(=O)Nc1c(ccc(c1)C=Cc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)OC
InChI
1S/C21H26N2O6.ClH/c1-26-17-8-7-13(9-16(17)23-21(25)15(22)12-24)5-6-14-10-18(27-2)20(29-4)19(11-14)28-3;/h5-11,15,24H,12,22H2,1-4H3,(H,23,25);1H
InChI key
UQNRTPFLTRZEIM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터