The protein production works great with Ex-Cell 293 medium. It is easy to use. I also like the container size of 1L.
14571C
EX-CELL® 293 Serum-Free Medium for HEK 293 Cells
Serum-free, Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
동의어(들):
HEK 293 Medium
크기 선택
₩113,200
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩113,200
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
추천 제품
무균
sterile; sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
성분
NaHCO3: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: yes
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.