798665
L-(+)-Tartaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
동의어(들):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
ACS reagent
anhydrous
Quality Level
vapor density
5.18 (vs air)
제품 라인
Redi-Dri™
분석
≥99.5%
양식
crystalline powder
crystals
광학 활성
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
광학 순도
ee: 99% (GLC)
autoignition temp.
797 °F
품질
free-flowing
불순물
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
무기 잔류물
≤0.02%
mp
170-172 °C (lit.)
solubility
water: soluble 150 g/L at 25 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
양이온 미량물
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.